Learn More
Value Plastics Raccords adaptateurs filetés Luer femelle vers UNF, droits
Tous les produits Cole-Parmer ProduitsDescription
Montage et démontage rapides et faciles, sans outils. La conception du filetage assure une fermeture sécurisée empêchant —toute contamination. Conforme à la norme ISO-594-1 et ISO Normes 594-2
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ADCF ; FDA ; Non-DEHP ; Non-Phthalate ; ROHS ; USP |
| Quantité d’emballage | 25/Pk. |
| Admission | Luer femelle avec hexagone de 0,313po |
| Diamètre du filetage | 1/4-28 UNF(M) |
| Matériau (joint) | Polypropylène |