Description
Montage et démontage rapides et faciles, sans outils. La conception du filetage assure une fermeture sécurisée empêchant —toute contamination. Conforme à la norme ISO-594-1 et ISO Normes 594-2
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | non-DEHP ; non-phthalate ; RoHS ; FDA |
| Quantité d’emballage | 25/Pk. |
| Admission | Filetage Luer femelle |
| Matériau (joint) | Polycarbonate |