Learn More
Hamilton™ Connecteur Luer femelle et fileté
Code produit 11532395
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
Orifice de 1,5 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne unitSize
11532395 Orifice de 1,5 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11532395 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 86542
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fournit des solutions de connexion au laboratoire.
  • Raccord de valve
  • 1/4 po -20 UNC
  • Diamètre du port 1,5 mm
Spécification
Type Adaptateur
Diamètre du filetage 1/4 po-20 UNC
Description Connecteur Luer femelle / fileté
Diamètre (métrique) interne Orifice de 1,5 mm