Learn More
Notrax Femelle MD-X Ramp System™ pour série Cushion Ease™ et SafetyStance™
Code produit 17732208
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Noir
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17732208 Jaune 1 pièce
17722208 Noir 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17732208 Fournisseur Notrax Code fournisseur 552F0003YL
Expédition estimée: 03-12-2026
MD-X Ramp System™ est un système de rampe de sécurité en biseau amovible pour des installations de tapis personnalisées afin d’éviter tout trébuchement. Compatible avec les tapis personnalisés Notrax™ Cushion Ease™ et SafetyStance™
  • Les bordures en nitrile à usage intensif 552 MD Extended Safety Ramp System™ sont compatibles avec les gammes CuchionEase™ et SafetyStance™ Custom
  • Ces bordures mesurent 15 cm de large et 91 cm de long et ont été conçues pour faciliter l’accès sur et hors du tapis, par exemple des chariots
  • Leur composé de caoutchouc nitrile à 100 % garantit également la résistance des bordures à la plupart des huiles, ce qui les rend parfaites pour les applications plus intensives
  • Elles sont disponibles en noir et jaune, conformément au code OSHA 1910-144
Spécification
Couleur Jaune
Longueur (impériale) 36 in
Longueur (métrique) 91 cm
Matériau Caoutchouc en nitrile
Type Tapis industriel et commercial
Largeur (métrique) 15 cm