Learn More
FEN1 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova
Code produit 16148064
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μl
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16148064 100 μl 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16148064 Fournisseur Abnova Code fournisseur H00002237T01.100uL
 Article restreint
Expédition estimée: 27-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Transfert Western
Spécification
Lignée cellulaire 293T
À utiliser avec (application) Western Blot
Description FEN1 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
Numéro d’ordre du gène BC000323
Poids moléculaire 41.91
Plage de pH 6.8
Plasmide pCMV-FEN1 full-length
Test du contrôle qualité Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-FEN1 antibody (H00002237-B01) by western blotting
Quantité 100 μl
Tampon de stockage Tampon d’échantillonnage 1X (Tris-HCl 50 mM, SDS 2 %, glycérol 10 %, 2-mercaptoéthanol 300 mM, bleu de bromophénol 0,01 %)
Espèces hôtes Human
Contenu et stockage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Product Identifier
  • 100UL FEN1 293T Cell Transient Overexpression Lysa
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Hazard Statement
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Mercaptoethanol