Learn More
Fénamiphos sulfone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Fenamiphos-sulfone |
| CAS | 31972-44-8 |
| Formule moléculaire | C13 H22 N O5 P S |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | Fenamiphos Sulfone, Phosphoramidic acid, N-(1-methylethyl)-, ethyl 3-methyl-4-(methylsulfonyl)phenyl ester, Phosphoramidic acid, (1-methylethyl)-, ethyl 3-methyl-4-(methylsulfonyl)phenyl ester (9CI), Phosphoramidic acid, isopropyl-, ethyl 4-(methylsulfonyl)-m-tolyl ester (8CI), BAY 68138 sulfone, Fenamiphos sulfone, O-Ethyl O-[4-(methylsulfonyl)-m-tolyl]isopropylphosphoramidate, Fenamiphos-sulfone |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H22NO5PS/c1-6-18-20(15,14-10(2)3)19-12-7-8-13(11(4)9-12)21(5,16)17/h7-10H,6H2,1-5H3,(H,14,15) |
| SMILES | CCOP(=O)(NC(C)C)Oc1ccc(c(C)c1)S(=O)(=O)C |
| Nom IUPAC | N-[éthoxy-(3-méthyl-4-méthylsulfonylphénoxy)phosphoryl]propane-2-amine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 335.36 |
| Poids de la formule | 335.0956 |