Learn More
Sulfoxyde de fénamiphos, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Fenamiphos-sulfoxide |
| CAS | 31972-43-7 |
| Formule moléculaire | C13 H22 N O4 P S |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | Phosphoramidic acid, N-(1-methylethyl)-, ethyl 3-methyl-4-(methylsulfinyl)phenyl ester, Phosphoramidic acid, (1-methylethyl)-, ethyl 3-methyl-4-(methylsulfinyl)phenyl ester (9CI), Phosphoramidic acid, isopropyl-, ethyl 4-(ethylsulfinyl)-m-tolyl ester (8CI), Bay 68138 sulfoxide, Fenamiphos sulfoxide, O-Ethyl O-[4-(methylsulfinyl)-m-tolyl]isopropylphosphoramidate, Fenamiphos-sulfoxide |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H22NO4PS/c1-6-17-19(15,14-10(2)3)18-12-7-8-13(20(5)16)11(4)9-12/h7-10H,6H2,1-5H3,(H,14,15) |
| SMILES | CCOP(=O)(NC(C)C)Oc1ccc(c(C)c1)S(=O)C |
| Nom IUPAC | N-[éthoxy-(3-méthyl-4-méthylsulfinylphénoxy)phosphoryl]propan-2-amine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 319.36 |
| Poids de la formule | 319.1007 |