Learn More
Fenbendazole D3 (méthyl D3) 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Fenbendazole-d3 |
| CAS | 1228182-47-5 |
| Solvant ou matrice | Acetonitrile |
| Formule moléculaire | C15H10D3N3O2S |
| Quantité | 1 mL |
| Synonyme | Trideuteriomethyl N-(5-phenylsulfanyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate, Trideuteriomethyl N-(6-phenylsulfanyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H13N3O2S/c1-20-15(19)18-14-16-12-8-7-11(9-13(12)17-14)21-10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,16,17,18,19)/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])OC(=O)Nc1nc2ccc(Sc3ccccc3)cc2[nH]1 |
| Nom IUPAC | N-(6-phénylsulfanyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 302.37 |
| Afficher plus |