Learn More
Fenbendazole Sulfone, TRC
Code produit 17913875
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17913875 10 mg 10mg
17913415 5 mg 5mg
17932375 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17913875 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF24677010MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54029-20-8
Formule moléculaire C15 H13 N3 O4 S
Poids moléculaire (g/mol) 331.35
Synonyme Carbamic acid, [5-(phenylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester (9CI), Fenbendazole sulfone, HOE 5151, Methyl [5-(phenylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Oxfendazole sulfone
Nom IUPAC méthyle N-[5-(benzènesulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl carbamate
SMILES COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)S(=O)(=O)c3ccccc3
Tekniske data
Nom chimique ou matériau Fenbendazole Sulfone
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H13N3O4S/c1-22-15(19)18-14-16-12-8-7-11(9-13(12)17-14)23(20,21)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,16,17,18,19)
Poids de la formule 331.0627
Pourcentage de pureté >95%
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.