Learn More
Sulfoxyde de fenbendazole, TRC
Code produit 30395346
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30395346 100 mg -
30402554 50 mg -
30391466 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30395346 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF246790100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 53716-50-0
Formule moléculaire C15 H13 N3 O3 S
Poids moléculaire (g/mol) 315.35
Synonyme Fenbendazole Sulphoxide, Oxfendazole, Fenbendazole Sulfoxide
Nom IUPAC méthyle N-[5-(benzènsulfinyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
SMILES COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)S(=O)c3ccccc3
Specifications
Nom chimique ou matériau Oxfendazole
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H13N3O3S/c1-21-15(19)18-14-16-12-8-7-11(9-13(12)17-14)22(20)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,16,17,18,19)
Poids de la formule 315.0678