Learn More
Sulfoxyde de fenbendazole, TRC
Code produit 30402554
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30402554 50 mg -
30391466 10 mg 10mg
30395346 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30402554 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF24679050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53716-50-0
Formule moléculaire C15 H13 N3 O3 S
Poids moléculaire (g/mol) 315.35
Synonyme Fenbendazole Sulphoxide, Oxfendazole, Fenbendazole Sulfoxide
Nom IUPAC méthyle N-[5-(benzènsulfinyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
SMILES COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)S(=O)c3ccccc3
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxfendazole
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H13N3O3S/c1-21-15(19)18-14-16-12-8-7-11(9-13(12)17-14)22(20)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,16,17,18,19)
Poids de la formule 315.0678