Learn More
Fenchlorphos, MedChemExpress
Code produit 16448606
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16448606 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16448606 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB1093
MedChemExpress Fenchlorphos, an organophosphate, is an insecticide. Fenchlorphos is an inhibitor of the enzyme acetylcholinesterase (AChE). Fenchlorphos is able to cause mitochondrial dysfunction.
Fenchlorphos, an organophosphate, is an insecticide. Fenchlorphos is an inhibitor of the enzyme acetylcholinesterase (AChE). Fenchlorphos is able to cause mitochondrial dysfunction.
Spécification
Nom chimique ou matériau Fenchlorphos
CAS 299-84-3
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C8H8Cl3O3PS
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (310.99 mM; Need ultrasonic)
SMILES S=P(OC)(OC)OC1=CC(Cl)=C(Cl)C=C1Cl
Poids moléculaire (g/mol) 321.55
Poids de la formule 321.55
Pourcentage de pureté 99.89%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation