Learn More
(-)-fenchone, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11328176
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11328176 250 g 250g
11318176 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11328176 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L15151.30
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 7787-20-4 | C10H16O | 152.237 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7787-20-4
Formule moléculaire C10H16O
Poids moléculaire (g/mol) 152.237
Numéro MDL MFCD00151104
Clé InChI LHXDLQBQYFFVNW-GMSGAONNSA-N
Synonyme l-fenchone, 1r-fenchone, 1r,4r-2,2,4-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-3-one, 2r,5r-2,6,6-trimethyl-2,5-methanocyclohexane-1-one
CID PubChem 3034206
Nom IUPAC (1R,4R)-2,2,4-triméthylbicyclo[2.2.1]heptan-3-one
SMILES CC1(C2CCC(C2)(C1=O)C)C
Spezifikation
Nom chimique ou matériau (-)-Fenchone
Point de fusion 3°C to 5°C
Densité 0.945
Point d’ébullition 192°C to 194°C
Point d’éclair 73°C (163°F)
Indice de réfraction 1.463
Quantité 250 g
Beilstein 2042710
Rotation optique −52° (Neat)
Poids de la formule 152.24
Pourcentage de pureté ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (-)-Fenchone
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Sicherheitshinweis
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: (-)-Fenchone
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.