Learn More
Fenhexamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Fenhexamid |
| CAS | 126833-17-8 |
| Formule moléculaire | C14 H17 Cl2 N O2 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | N-(2,3-Dichloro-4-hydroxyphenyl)-1-methylcyclohexanecarboxamide, Decree, Elevate, Fenhexamid, KBR 2738, Teldor, Cyclohexanecarboxamide, N-(2,3-dichloro-4-hydroxyphenyl)-1-methyl- |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H17Cl2NO2/c1-14(7-3-2-4-8-14)13(19)17-9-5-6-10(18)12(16)11(9)15/h5-6,18H,2-4,7-8H2,1H3,(H,17,19) |
| SMILES | CC1(CCCCC1)C(=O)Nc2ccc(O)c(Cl)c2Cl |
| Nom IUPAC | N-(2,3-dichloro-4-hydroxyphényl)-1-méthylcyclohexane-1-carboxamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 302.2 |
| Poids de la formule | 301.0636 |