Learn More
Fénitrothion-d6 (O,O-diméthyl-d6), CDN
Code produit 30320444
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.01 g
Conditionnement:
0.01g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30320444 0.01 g 0.01g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30320444 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND38460.01G
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Fenitrothion-d6
CAS 203645-59-4
Formule moléculaire C9 2H6 H6 N O5 P S
Quantité 0.01 g
Synonyme Phosphorothioic acid, O,O-di(methyl-d3) O-(3-methyl-4-nitrophenyl) ester (9 CI), Fenitrothion D6 (O,O-dimethyl D6)
Formule InChI InChI=1 S/C9H12NO5PS/c1-7-6-8(4-5-9(7)10(11)12)15-16(17,13-2)14-3/h4-6 H,1-3H3/i2D3,3D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])OP(=S)(Oc1ccc(c(C)c1)[N+](=O)[O-])OC([2 H])([2 H])[2 H]
Nom IUPAC (3-metil-4-nitrofenoxi)-sulfanilideno-bis(trideuteriometoxi)-λ ^{5}-fosfano
Poids moléculaire (g/mol) 283.27
Poids de la formule 283,055 g/mol
Pourcentage de pureté 99 atomes % D, minimum 95 % Pureté chimique