Learn More
Fenitrothion-d6, TRC
Code produit 30407230
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
2.5 mg
5 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30407230 2.5 mg
30389710 5 mg
30393136 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30407230 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF2478522.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 203645-59-4
Formule moléculaire C9 2H6 H6 N O5 P S
Poids moléculaire (g/mol) 283.27
Synonyme Phosphorothioic acid, O,O-di(methyl-d3) O-(3-methyl-4-nitrophenyl) ester (9CI), Fenitrothion D6 (O,O-dimethyl D6)
Nom IUPAC (3-méthyl-4-nitrophénoxy)-sulfanylidène-bis(trideutériométhoxy)-λ5-phosphane
SMILES [2H]C([2H])([2H])OP(=S)(Oc1ccc(c(C)c1)[N+](=O)[O-])OC([2H])([2H])[2H]
Spécification
Nom chimique ou matériau Fenitrothion-d6
Quantité 2.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H12NO5PS/c1-7-6-8(4-5-9(7)10(11)12)15-16(17,13-2)14-3/h4-6H,1-3H3/i2D3,3D3
Poids de la formule 283.055