Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fénofibrate, 98 %
Code produit 15710919 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15710919 100 g 100g
15790909 5 g 5g
15700919 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15710919 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 461781000
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 49562-28-9 | C20H21ClO4 | 360.83 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 49562-28-9
Formule moléculaire C20H21ClO4
Poids moléculaire (g/mol) 360.83
Clé InChI YMTINGFKWWXKFG-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 3339
ChEBI CHEBI:5001
Spécification
Nom chimique ou matériau Fenofibrate
Point de fusion 79°C to 82°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether,soluble in acetone,,soluble in ethyl acetate,soluble in acetonitrile,soluble in methanol,soluble in ethanol
Poids de la formule 360.83
Pourcentage de pureté 98%