Learn More
Fenofibrate, MedChemExpress
Description
Fenofibrate is a selective PPARα agonist with an EC50 of 30 μM. Fenofibrate also inhibits human cytochrome P450 isoforms, with IC50s of 0.2, 0.7, 9.7, 4.8 and 142.1 μM for CYP2C19, CYP2B6, CYP2C9, CYP2C8, and CYP3A4, respectively.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Fenofibrate |
| CAS | 49562-28-9 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C20H21ClO4 |
| Quantité | 10 g |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 250 mg/mL (692.85 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC(C)(OC1=CC=C(C(C2=CC=C(Cl)C=C2)=O)C=C1)C(OC(C)C)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 360.83 |
| Poids de la formule | 360.83 |
| Afficher plus |