Learn More
Fenofibrate, R&D Systems™
Code produit 18014992
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18014992 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18014992 Fournisseur Tocris Bioscience Code fournisseur 4113/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
A Tocris product, part of R&D Systems. PPARα agonist
PPARα agonist; hypolipidemic. Attenuates insulin resistance and increases high-density lipoprotein-cholesterol in db/db mice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Fenofibrate
CAS 49562-28-9
Formule moléculaire C20H21ClO4
Quantité 50 mg
Synonyme fenofibrate, procetofen, antara, lipanthyl, lipantil, tricor, fenobrate, lipidil, secalip, fenoglide
Clé InChI YMTINGFKWWXKFG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)OC(=O)C(C)(C)OC1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)Cl
Nom IUPAC propan-2-yl 2-[4-(4-chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoate
Poids moléculaire (g/mol) 360.834
CID PubChem 3339
ChEBI CHEBI:5001
Poids de la formule 360.83
Pourcentage de pureté >99%
Gamme de produits Tocris