Learn More
Fenofibrate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Fenofibrate |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 25 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H21ClO4/c1-13(2)24-19(23)20(3,4)25-17-11-7-15(8-12-17)18(22)14-5-9-16(21)10-6-14/h5-13H,1-4H3 |
| Poids de la formule | 360.1128 |
| Pourcentage de pureté | >95% |