Learn More
Ester d’acide fenofibrique 1,1-diméthyl-2-(1-méthylétoxy)-2-oxoéthylique, TRC
Code produit 30133153
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133153 250 mg 250mg
17903015 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30133153 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF248680250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 217636-48-1
Formule moléculaire C24 H27 Cl O6
Poids moléculaire (g/mol) 446.92
Synonyme 1-Methylethyl 2-[[2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoyl]oxy]-2-methylpropanoate, Fenofibrate Imp. G (EP)
Nom IUPAC propan-2-yl 2-[2-[4-(4-chlorobenzoyl)phénoxy]-2-méthylpropanoyl]oxy-2-méthylpropanoate
SMILES CC(C)OC(=O)C(C)(C)OC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-Methylethyl 2-[[2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoyl]oxy]-2-methylpropanoate
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C24H27ClO6/c1-15(2)29-21(27)23(3,4)31-22(28)24(5,6)30-19-13-9-17(10-14-19)20(26)16-7-11-18(25)12-8-16/h7-15H,1-6H3
Poids de la formule 446.1496
Pourcentage de pureté >95%