Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide fénofibrique
Code produit 17221202 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17221202 1 g 1g
17231202 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17221202 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 466170010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 42017-89-0
Formule moléculaire C17H15ClO4
Spécification
Nom chimique ou matériau Acide fénofibrique
Quantité 1 g
Solubilité Solubilité de la solution aqueuse : .. Autres solubilités : pratiquement insoluble dans le chloroforme, soluble dans l’acétone et le méthanol
Point de fusion 187,0°C
Poids de la formule 318,75
Clé InChI MQOBSOSZFYZQOK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(OC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1)C(O)=O
Nom IUPAC 2-[4-(4-chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoic acid
Poids moléculaire (g/mol) 318.75