Learn More
Fenofibric Acid Ethyl Ester, TRC
Code produit 30008114
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30008114 1 g 1g
30006866 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30008114 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF2486701G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 42019-08-9
Formule moléculaire C19 H19 Cl O4
Poids moléculaire (g/mol) 346.8
Synonyme Ethyl 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoate, Fenofibrate Imp. E (EP)
Nom IUPAC ethyl 2-[4-(4-chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoate
SMILES CCOC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoate
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C19H19ClO4/c1-4-23-18(22)19(2,3)24-16-11-7-14(8-12-16)17(21)13-5-9-15(20)10-6-13/h5-12H,4H2,1-3H3
Poids de la formule 346.0972