Learn More
Fenofibric Acid, TRC
Code produit 17931395
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
10mg
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17931395 10 mg 10mg
17973105 100 mg 100mg
17912815 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17931395 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF24865010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 42017-89-0
Formule moléculaire C17 H15 Cl O4
Poids moléculaire (g/mol) 318.75
Synonyme Fenofibric Acid, Propanoic acid, 2-[4-(4-chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methyl-, 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoic acid, 2-[4'-(p-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropionic acid, 2-[p-(p-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropionic acid, FNF acid, LF 153, LF 178 acid, NSC 281318, Procetofenic acid, α-1081
Nom IUPAC 2-[4-(4-chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoic acid
SMILES CC(C)(Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Fenofibric Acid
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H15ClO4/c1-17(2,16(20)21)22-14-9-5-12(6-10-14)15(19)11-3-7-13(18)8-4-11/h3-10H,1-2H3,(H,20,21)
Poids de la formule 318.0659
Pourcentage de pureté >95%