Learn More
Acide fenofibrique, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Fenofibric Acid |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H15ClO4/c1-17(2,16(20)21)22-14-9-5-12(6-10-14)15(19)11-3-7-13(18)8-4-11/h3-10H,1-2H3,(H,20,21) |
| Poids de la formule | 318.0659 |
| Pourcentage de pureté | >95% |