Learn More
Fénoldopar Mésylate, TRC
Code produit 30406292
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30406292 50 mg
30406959 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30406292 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF24880050MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67227-57-0
Formule moléculaire C16 H16 Cl N O3 . C H4 O3 S
Poids moléculaire (g/mol) 401.86
Synonyme 1H-3-Benzazepine-7,8-diol, 6-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1-(4-hydroxyphenyl)-, methanesulfonate (1:1), 1H-3-Benzazepine-7,8-diol, 6-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1-(4-hydroxyphenyl)-, methanesulfonate (salt) (9CI), Corlopam, Fenoldopam mesylate, Fenoldopam methanesulfonate, Fenoldopam monomethanesulfonate, SKF 82526J
Nom IUPAC 6-chloro-1-(4-hydroxyphényl)-2,3,4,5-tétrahydro-1H-3-benzazépine-7,8-diol ; Acide méthanassulfurique
SMILES CS(=O)(=O)O.Oc1ccc(cc1)C2CNCCc3c(Cl)c(O)c(O)cc23
Spécification
Nom chimique ou matériau Fenoldopam Mesylate
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H16ClNO3.CH4O3S/c17-15-11-5-6-18-8-13(9-1-3-10(19)4-2-9)12(11)7-14(20)16(15)21;1-5(2,3)4/h1-4,7,13,18-21H,5-6,8H2;1H3,(H,2,3,4)
Poids de la formule 401.07