Learn More
Fenquinotrione, TRC
Code produit 30404341
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30404341 10 mg
30400160 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30404341 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF02362010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1342891-70-6
Formule moléculaire C22 H17 Cl N2 O5
Poids moléculaire (g/mol) 424.8338
Synonyme 1,3-Cyclohexanedione, 2-[[8-chloro-3,4-dihydro-4-(4-methoxyphenyl)-3-oxo-2-quinoxalinyl]carbonyl]-, Fenquinotrione
Nom IUPAC 2-[8-chloro-4-(4-méthoxyphényl)-3-oxoquinoxaline-2-carbonyle]cyclohexane-1,3-dione
SMILES COc1ccc(cc1)N2C(=O)C(=Nc3c(Cl)cccc23)C(=O)C4C(=O)CCCC4=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Fenquinotrione
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C22H17ClN2O5/c1-30-13-10-8-12(9-11-13)25-15-5-2-4-14(23)19(15)24-20(22(25)29)21(28)18-16(26)6-3-7-17(18)27/h2,4-5,8-11,18H,3,6-7H2,1H3
Poids de la formule 424.0826