Learn More
Fenquizone, TRC
Code produit 30007792
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
50 mg
Conditionnement:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30007792 5 mg 5mg
30135710 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30007792 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF2498505MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20287-37-0
Formule moléculaire C14 H12 Cl N3 O3 S
Poids moléculaire (g/mol) 337.78
Synonyme 7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydro-4-oxo-2-phenyl-6-quinazolinesulfonamide;
Nom IUPAC 1-(3-Bromo-4-fluorophényl)propane-1-one
SMILES NS(=O)(=O)c1cc2C(=O)NC(Nc2cc1Cl)c3ccccc3
Spécification
Nom chimique ou matériau Fenquizone
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H8BrFO/c1-2-9(12)6-3-4-8(11)7(10)5-6/h3-5H,2H2,1H3
Poids de la formule 229.97