Learn More
Fenretinide, MedChemExpress
Code produit 16452577
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16452577 50 mg
16426478 10 mg
16466746 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16452577 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15373
MedChemExpress Fenretinide (4-HPR) is a synthetic retinoid deriverative, binding to the retinoic acid receptors (RAR) at concentrations necessary to induce cell death.
Fenretinide (4-HPR) is a synthetic retinoid deriverative, binding to the retinoic acid receptors (RAR) at concentrations necessary to induce cell death.
Spécification
Nom chimique ou matériau Fenretinide
CAS 65646-68-6
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C26H33NO2
Quantité 50 mg
Synonyme 4-HPR
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 130 mg/mL (332.01 mM)
SMILES CC(/C=C/C=C(/C=C/C1=C(CCCC(C)1C)C)C)=C\C(NC2=CC=C(O)C=C2)=O
Poids moléculaire (g/mol) 391.55
Poids de la formule 391.55
Pourcentage de pureté 99.08%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death