Learn More
Fenretinide, TRC
Code produit 30404338
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30404338 25 mg
30391789 50 mg
30397451 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30404338 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF25000025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 65646-68-6
Formule moléculaire C26 H33 N O2
Poids moléculaire (g/mol) 391.55
Nom IUPAC (2E,4E,6E,8E)-N-(4-hydroxyphenyl)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenamide
SMILES C\C(=C/C=C/C(=C/C(=O)Nc1ccc(O)cc1)/C)\C=C\C2=C(C)CCCC2(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Fenretinide
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C26H33NO2/c1-19(11-16-24-21(3)10-7-17-26(24,4)5)8-6-9-20(2)18-25(29)27-22-12-14-23(28)15-13-22/h6,8-9,11-16,18,28H,7,10,17H2,1-5H3,(H,27,29)/b9-6+,16-11+,19-8+,20-18+
Poids de la formule 391.2511
Nom du produit
Sélectionnez un problème
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.