Learn More
Fenspiride N-oxyde, TRC
Code produit 30137602
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137602 100 mg 100mg
30012341 25 mg 25mg
30011462 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137602 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF265010100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 210690-26-9
Formule moléculaire C15H20N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 276.33
Synonyme trans- 8-(2-Phenylethyl)-1-oxa-3,8-diazaspiro[4.5]decan-2-one 8-Oxide, (5α,8β)-8-(2-Phenylethyl)-1-oxa-3,8-diazaspiro[4.5]decan-2-one 8-Oxide;
SMILES [O-][N+]1(CCc2ccccc2)CCC3(CC1)CNC(=O)O3
Spécification
Nom chimique ou matériau Fenspiride N-Oxide
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H20N2O3/c18-14-16-12-15(20-14)7-10-17(19,11-8-15)9-6-13-4-2-1-3-5-13/h1-5H,6-12H2,(H,16,18)