Learn More
Sulfure de fensulfothion, TRC
Code produit 30401853
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30401853 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30401853 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF2655401G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Fensulfothion-sulfide
CAS 3070-15-3
Formule moléculaire C11 H17 O3 P S2
Quantité 1 g
Synonyme Phosphorothioic acid, O,O-diethyl O-[4-(methylthio)phenyl] ester, Phosphorothioic acid, O,O-diethyl O-[p-(methylthio)phenyl] ester (6CI,7CI,8CI), Phenol, p-(methylthio)-, O-ester with O,O-diethyl phosphorothioate (8CI), Fensulfothion sulfide, O,O-Diethyl O-[p-(methylthio)phenyl] phosphorothioate
Formule InChI InChI=1S/C11H17O3PS2/c1-4-12-15(16,13-5-2)14-10-6-8-11(17-3)9-7-10/h6-9H,4-5H2,1-3H3
SMILES CCOP(=S)(OCC)Oc1ccc(SC)cc1
Nom IUPAC dietoxi-(4-metilsulfanilfenoxi)-sulfanilideno-λ ^{5}-fosfano
Poids moléculaire (g/mol) 292.35
Poids de la formule 292.0357