Learn More
Fensulfothion Sulfone, TRC
Code produit 30041382
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
1g
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30041382 50 mg 50mg
30010661 500 mg 500mg
30012168 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30041382 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF26552050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14255-72-2
Formule moléculaire C11 H17 O5 P S2
Poids moléculaire (g/mol) 324.35
Synonyme Phosphorothioic acid, O,O-diethyl O-[4-(methylsulfonyl)phenyl] ester, Phosphorothioic acid, O,O-diethyl O-[p-(methylsulfonyl)phenyl] ester (7CI,8CI), Phosphorothioic acid, diethyl O-[p-(methylsulfonyl)phenyl] ester (6CI), Phenol, p-(methylsulfonyl)-, O-ester with O,O-diethyl phosphorothioate (8CI), Dasanit sulfone, Dasanit sulphone, Fensulfothion sulfone, O,O-Diethyl O-(4-methylsulfonylphenyl) phosphorothioate
Nom IUPAC Diéthy-(4-méthylsulfonylphénoxy)-sulfanylidène-λ^{5}-phosphane
SMILES CCOP(=S)(OCC)Oc1ccc(cc1)S(=O)(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Fensulfothion-sulfone
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H17O5PS2/c1-4-14-17(18,15-5-2)16-10-6-8-11(9-7-10)19(3,12)13/h6-9H,4-5H2,1-3H3
Poids de la formule 324.0255
Pourcentage de pureté >95%