Learn More
Fenthion Sulfone, TRC
Code produit 18011630
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18011630 250 mg 250mg
18061520 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18011630 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF278015250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3761-42-0
Formule moléculaire C10 H15 O5 P S2
Poids moléculaire (g/mol) 310.33
Synonyme Fenthion Sulfone, Phosphorothioic acid, O,O-dimethyl O-[3-methyl-4-(methylsulfonyl)phenyl] ester (9CI, ACI), Phosphorothioic acid, O,O-dimethyl O-[4-(methylsulfonyl)-m-tolyl] ester (7CI, 8CI), Fenthion sulfone
Nom IUPAC diméthoxy-(3-méthyl-4-méthylsulfonylphénoxy)-sulfanylidène-^λ{5}-phosphane
SMILES COP(=S)(OC)Oc1ccc(c(C)c1)S(=O)(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Fenthion-sulfone
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H15O5PS2/c1-8-7-9(15-16(17,13-2)14-3)5-6-10(8)18(4,11)12/h5-7H,1-4H3
Poids de la formule 310.0099
Pourcentage de pureté >95%