Learn More
Sulfoxyde de fenthion, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Fenthion-sulfoxide |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H15O4PS2/c1-8-7-9(5-6-10(8)17(4)11)14-15(16,12-2)13-3/h5-7H,1-4H3 |
| Poids de la formule | 294.0149 |