Learn More
Fenthion, TRC
Code produit 30134386
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134386 25 g 25g
30134513 10 g 10g
17927979 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134386 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF27800025G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 55-38-9
Formule moléculaire C10 H15 O3 P S2
Poids moléculaire (g/mol) 278.33
Synonyme Phosphorothioic acid, O,O-dimethyl O-[3-methyl-4-(methylthio)phenyl] ester (9CI, ACI), m-Cresol, 4-(methylthio)-, O-ester with O,O-di-Me phosphorothioate (6CI), Phosphorothioic acid (H3PO3S), O,O-dimethyl O-4-(methylthio)-m-tolyl ester (6CI), Phosphorothioic acid, dimethyl [4-(methylthio)-m-tolyl] ester (7CI), Phosphorothioic acid, O,O-dimethyl O-[4-(methylthio)-m-tolyl] ester (8CI), B 29493, BAY 29493, Baycid, Bayer 9007, Baytex, Dimethyl 4-methylthio-m-tolyl phosphorothioate, ENT 25540, Entex, Fenthion, Fenthion-methyl, Lebaycid, Mercaptofos, Mercaptophos, MeSH ID: D005284, MPP, MPP (pesticide), O,O-Dimethyl O-(3-methyl-4-methylmercaptophenyl) phosphorothioate, O,O-Dimethyl O-(3-methyl-4-methylthiophenyl) thiophosphate, O,O-Dimethyl O-(4-methylthio-3-methylphenyl) phosphorothioate, O,O-Dimethyl O-4-(methylmercapto)-3-methylphenyl phosphorothioate, O,O-Dimethyl O-4-(methylmercapto)-3-methylphenyl thiophosphate, O,O-Dimethyl O-[3-methyl-4-(methylthio)phenyl] phosphorothioate, O,O-Dimethyl O-[4-(methylthio)-m-tolyl] phosphorothioate, O,O-Dimethyl O-[4-(methylthio)-m-tolyl] thiophosphate, OMS 2, Phenthion, Queletox, S 1752, Spotton, Sulfidophos, Talodex, Tiguvon
Nom IUPAC diméthoxy-(3-méthyl-4-méthylsulfanylphénoxy)-sulfanylidène-λ^{5}-phosphane
SMILES COP(=S)(OC)Oc1ccc(SC)c(C)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau Fenthion
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C10H15O3PS2/c1-8-7-9(5-6-10(8)16-4)13-14(15,11-2)12-3/h5-7H,1-4H3
Poids de la formule 278.02