Learn More
Versilon Tubes FEP haute pureté
Code produit 30054318 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
0,125 po
0,878 po
1 in
1/16 in
1/2 in
1/4 in
3/16 in
3/32 po
3/4 in
3/8 in.
5/16 in
5/32 po
5/8 in.
7/16 in.
Diamètre (impériale) externe:
1 in
1,125 po
1/2 in
1/4 in
1/8 po
3/16 po
3/4 in
3/8 in
5/16 in
5/32 po
5/8 in.
7/16 in.
7/8 in.
9 à 16 in.
Conditionnement:
15m
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) interne Diamètre (impériale) externe Conditionnement
30054318 3/8 in. 7/16 in. 15m
30053362 0,125 po 1/4 in 15m
30053858 7/16 in. 1/2 in 15m
30054174 1/4 in 3/8 in 15m
30053729 5/16 in 3/8 in 15m
30053874 3/8 in. 1/2 in 15m
30053323 3/32 po 5/32 po 15m
30053601 3/4 in 7/8 in. 15m
30053507 3/16 in 1/4 in 15m
30053376 1/2 in 9 à 16 in. 15m
30053514 3/16 in 5/16 in 15m
30053332 1/16 in 3/16 po 15m
30052949 0,125 po 3/16 po 15m
30053442 0,878 po 1 in 15m
30053966 1/4 in 5/16 in 15m
30053827 5/8 in. 3/4 in 15m
30052948 1/2 in 5/8 in. 15m
30053849 1/16 in 1/8 po 15m
30053188 1 in 1,125 po 15m
30054124 5/32 po 1/4 in 15m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30054318 Supplier Versilon Supplier No. TSFE14043703150
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
This item is not returnable. View return policy
Les tubes haute performance présentent une excellente résistance physique et chimique
Idéal pour les applications générales, de laboratoire et à usage unique. Assistance technique gratuite disponible pour vous aider dans le choix de vos tubes. Fabriqué à partir de thermoplastique chimiquement inerte. Transparent et flexible, —idéal pour les applications de transfert chimique. Résiste à des températures allant jusqu'°à 206 °C (402 °F). Résistant à la corrosion, à l'oxydation et aux UV
Specifications
Certifications/Conformité ADCF
Diamètre (impériale) interne 3/8 in.
Matériau FEP
Diamètre (impériale) externe 7/16 in.
Longueur totale (métrique) 50 ft.
Couleur Transparent
Attention : Ce produit n’est pas approuvé ou destiné à des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou autres destinées à des patients, et ne doit pas être utilisé à ces fins.