Learn More
Digi-Sense Fil de thermocouple à isolation en FEP
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Certifications/Conformité:
ANSI
Conditionnement:
1 pièce
Description
Câble thermocouple J, K ou T en bobine de 30 ou 300 m
• Gaine céramique pour température jusqu'à +1420°C
• Pour réaliser rallonges et thermocouples sur mesure
• Couper le câble, torsader et souder une extrémité
• Monter une fiche miniature color codéeci-dessous sur la seconde extrémité
• Choisir la nature du gainage en fonction de la résistance chimique et de la température de mesure
• Fil thermocouple semi-rigide 9/10mm (gaine section 3x 1mm) et flexible 5/10mm (gaine section 2x 1mm)
• Gainage FEP™
• Meilleure résistance chimique
• Gaine céramique pour température jusqu'à +1420°C
• Pour réaliser rallonges et thermocouples sur mesure
• Couper le câble, torsader et souder une extrémité
• Monter une fiche miniature color codéeci-dessous sur la seconde extrémité
• Choisir la nature du gainage en fonction de la résistance chimique et de la température de mesure
• Fil thermocouple semi-rigide 9/10mm (gaine section 3x 1mm) et flexible 5/10mm (gaine section 2x 1mm)
• Gainage FEP™
• Meilleure résistance chimique
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ANSI |
| max. (métrique) | -73°C à +900°C |
| Type | Fil de thermocouple |
| Isolation | FEP |
| Température (impériale) | -99.4°F to +1652°F |
| Longueur (impériale) | 100 ft. |
| Longueur (métrique) | 30 m |