Learn More
Masterflex™ Tubulure FEP, bobine de 250 pieds
Code produit 15467533 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
1,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Conditionnement
15467533 1,6 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15467533 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 9523000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    505.50€
    374.51€ / 1 pièces
    Économisez 130.99€
    25% de réduction
Expédition estimée: 06-04-2027
Idéal pour le transfert de liquides abrasifs et les procédés pharmaceutiques
  • Réduisez le temps de déballage, économisez sur les frais d’expédition et assurez-vous de toujours avoir assez de tubulures à portée de main grâce à cette grande longueur de tubulure.
  • Les bobines sont disponibles en PEBD, PEF, PTFE et PFA.
  • Les bobines contiennent jusqu’à 1000 pieds de tubulure.
  • Bonne résistance chimique.
  • Tubulure transparente, résistante à la température et économique.
  • Faible coefficient de friction.
  • Semi-flexible.
  • Conforme à la norme FDA (21 CFR 177.1550) ; conforme à la norme USP classe VI.
  • Stérilisation à l’oxyde d’éthylène ou par chaleur sèche.
Spécification
Certifications/Conformité Sans phtalates ; NSF-61 ; ADCF ; sans DEHP ; 3A ; FDA ; USP ; Pharmacopée européenne ; NSF-51
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 1,6 mm
Matériau FEP
Diamètre (métrique) externe 3,2 mm
Longueur totale (impériale) 250 pieds
Longueur totale (métrique) 76,2 m
Épaisseur (métrique) 0,8 mm
Température min. de fonctionnement (métrique) –454deg;F
Méthode de stérilisation Autoclave ou oxyde d’éthylène
Couleur Transparent
Max. Operating Temperature (English) 400 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 204 °C