Learn More
IDEX Health & Science, LLC FEP Tubing
Code produit 13023223
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
2 mm
3,2 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne unitSize
13023223 2 mm 1 pièce
13059862 3,2 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13023223 Fournisseur IDEX Health & Science, LLC Code fournisseur 0201517
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Constructed with Teflon™ FEP Resin, excellent for use with general low pressure applications
Constructed with Teflon™ FEP Resin, this tubing is excellent for use with general low pressure applications. Our FEP tubing is held to extremely tight tolerances and has a lower gas permeability. It is offered in a variety of color tinted options that are translucent, making it easy to identify transfer lines and watch fluids flow. A simple color coding system also allows for quick detection of tubing thru-hole size.
  • Tubulure FEP
  • Couleur naturelle
  • Fabriquée à partir de résine Teflon™ FEP
  • Excellente pour une utilisation avec les applications générales à basse pression
  • Tenue à des tolérances extrêmement strictes
  • Faible perméabilité aux gaz
Spécification
Type Tubulures pour chromatographie
Autoclavable Non
Couleur Naturel
Diamètre (impériale) interne 0,0787 po
Diamètre (impériale) externe 0,118 po
Diamètre (métrique) interne 2 mm
Diamètre (métrique) externe 3 mm
Longueur totale (impériale) 49 pi 3 po
Longueur totale (métrique) 15 m
Matériau FEP
Pression maximale 500 psi (34 bar)