Learn More
IDEX Health & Science, LLC Tubulure FEP
Code produit 13059862
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
2 mm
3,2 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Conditionnement
13059862 3,2 mm 1 pièce
13023223 2 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13059862 Fournisseur IDEX Health & Science, LLC Code fournisseur 0201479
Expédition estimée: 23-12-2026
Construit avec Teflon™ de la résine FEP, excellent pour des applications générales de basse pression
Construit avec Teflon™ de la résine FEP, ce tube est excellent pour des applications générales à basse pression. Notre tube FEP est soumis à des tolérances extrêmement strictes et a une perméabilité aux gaz plus faible. Il est proposé dans une variété d’options teintées colorées et translucides, ce qui facilite l’identification des lignes de transfert et l’observation des fluides. Un système simple de codage couleur permet également une détection rapide de la taille du trou traversant le tube.
  • Tubulure FEP
  • Couleur naturelle
  • Fabriquée à partir de résine Teflon™ FEP
  • Excellente pour une utilisation avec les applications générales à basse pression
  • Tenue à des tolérances extrêmement strictes
  • Faible perméabilité aux gaz
Spécification
Type Tubulures pour chromatographie
Autoclavable Non
Couleur Naturel
Diamètre (impériale) interne 0,125 po
Diamètre (impériale) externe 3/16 in.
Diamètre (métrique) interne 3,2 mm
Diamètre (métrique) externe 1,588 mm
Longueur totale (impériale) 50 ft
Longueur totale (métrique) 15,24 m
Matériau FEP
Pression maximale 500 psi (34 bar)