Learn More
Hellma Jeu de tubulures en FEP
Code produit 15776563
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
1,1 mm
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Conditionnement
15776563 1,1 mm 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15776563 Fournisseur Hellma Code fournisseur 040111722
Expédition estimée: 26-02-2027
Convient pour une utilisation avec des cellules à circulation compactes et 3-en-1 avec un raccord à vis court et un raccord à vis long.
  • Construction en éthylène-propylène fluoré (FEP)
  • Le FEP est le matériau de prédilection pour fabriquer des tubulures de petit diamètre et de longueurs continues
  • Propriétés chimiques et diélectriques similaires au PTFE
  • Un raccord à vis court
  • Un raccord à vis long
  • Pour les cellules compactes 3-en-1
Spécification
Description Longueur : 500 mm
Diamètre (métrique) interne 1,1 mm
Matériau FEP
Diamètre (métrique) externe 1.9 mm
Comprend Un connecteur à vis courte, un connecteur à vis longue