Learn More
Thermo Scientific™ Buffer B (10X)
Code produit 11889592 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 1,0 ml
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11889592 5 x 1,0 ml 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11889592 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur BB5
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Garantissez des conditions de réaction optimales pour les enzymes de restriction avec le tampon B 10X Thermo Scientific™, prémélangé avec de la BSA pour une meilleure stabilité.
Le système à cinq tampons garantit des conditions de réaction optimales pour chaque enzyme de restriction. Le système comprend des tampons 10X B (bleu), G (vert), O (orange), R (rouge) et Tango (jaune). Toutes les enzymes de restriction sont fournies dans des tubes à code couleur pour indiquer le tampon de réaction recommandé. Le tampon recommandé et/ou le tampon Tango universel sont fournis avec chaque enzyme.
Pour garantir une performance constante des enzymes, les tampons d’enzymes de restriction Thermo Scientific contiennent de la BSA, qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants qui peuvent être présents dans les préparations d’ADN. Des cycles multiples de congélation / décongélation des tampons ne provoqueront pas la précipitation de la BSA.
Les enzymes de restriction présentent 100 % de leur activité certifiée dans le tampon recommandé. Cependant, certaines enzymes nécessitent des additifs pour atteindre l’activité à 100 %. Par exemple, AjuI, AlfI, BdaI, BplI, BseMII, FaqI, Eco57I, Eco57MI, Hin4I et TsoI nécessitent de la S-adénosylméthionine, qui est fournie avec l’enzyme. AarI et BveI nécessitent un oligonucléotide (également fourni avec l’enzyme) et Esp3I nécessite du DTT.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 10X
Quantité 5 x 1,0 ml
Type de produit Tampon B
Catégorie de recherche Clonage traditionnel