Description
Le système à cinq tampons garantit des conditions de réaction optimales pour chaque enzyme de restriction. Le système comprend des tampons 10X B (bleu), G (vert), O (orange), R (rouge) et Tango (jaune). Toutes les enzymes de restriction sont fournies dans des tubes à code couleur pour indiquer le tampon de réaction recommandé. Le tampon recommandé et/ou le tampon Tango universel sont fournis avec chaque enzyme.
Pour garantir une performance constante des enzymes, les tampons d’enzymes de restriction Thermo Scientific contiennent de la BSA, qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants qui peuvent être présents dans les préparations d’ADN. Des cycles multiples de congélation / décongélation des tampons ne provoqueront pas la précipitation de la BSA.
Les enzymes de restriction présentent 100 % de leur activité certifiée dans le tampon recommandé. Cependant, certaines enzymes nécessitent des additifs pour atteindre l’activité à 100 %. Par exemple, AjuI, Alfl, BdaI, BplI, BseMII, FaqI, Eco57I, Eco57Ml, Hin4I et Tsol nécessitent une S-adénosylméthionine, qui est fournie avec l’enzyme, tandis que AarI et BveI nécessitent un oligonucléotide (également fourni avec l’enzyme). Esp3l nécessite du DTT.
Spécification
Spécification
| Concentration | 10X |
| Quantité | 5 x 1,0 ml |
| Type de produit | Tampon O |
| Catégorie de recherche | Clonage traditionnel |