Learn More
Thermo Scientific™ Tampon TBE (Tris-borate-EDTA) (10X)
Code produit 10130740 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 l
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10130740 1 l 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10130740 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur B52
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Effectuez l’électrophorèse des acides nucléiques dans des gels d’agarose et de polyacrylamide à l’aide du tampon TBE 10X Thermo Scientific™ (Tris-borate-EDTA).
Le TBE est utilisé avec des gels non dénaturants ou dénaturants (7 M d’urée). Il est également couramment utilisé pour le gel de séquençage automatisé de l’ADN. Le TBE peut également être utilisé pour les gels d’agarose, mais il n’est pas recommandé pour les gels préparatifs pour la récupération des acides nucléiques. Étant donné que le borate dans le tampon TBE est un inhibiteur puissant pour de nombreuses enzymes, le tampon TAE (tampon Tris Acétate-EDTA, poudre 10X, sc-296647) est recommandé lors de la recherche d’applications enzymatiques pour l’échantillon d’ADN.
Recommandations d’utilisation
  • Utilisez du TBE 1X frais pour le gel et pour le cycle d’électrophorèse
  • Pour préparer un tampon 1X TBE, ajoutez 100 ml de tampon 10X TBE à 900 ml d’eau déminéralisée et mélangez bien
Contrôle de la qualité
  • L’absence d’endodésoxyribonucléases, d’exo-désoxyribonucléases et de ribonucléases a été confirmée par des tests de qualité appropriés.
Composition de 1X
  • Tris 89 mM, acide borique 89 mM, EDTA 2 mM, pH du 10X TBE : 8,3
Recommandé dans les cas suivants :
Électrophorèse des acides nucléiques sur gels d’agarose et de polyacrylamide ; s’utilise à la fois comme tampon de migration et comme tampon pour la préparation du gel ; filtré au travers d’une membrane de 0,22μm ; recommandé pour l’électrophorèse de fragments d’ARN et d’ADN.
Remarque :
La vitesse de migration des molécules des acides nucléiques double brin linéaires est inférieure de 10 % environ dans le tampon TBE comparé au tampon TAE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 10X
Quantité 1 l
Type de produit Tampon TBE
compliance-icons
Identifiant produit
  • TBE Buffer (Tris-borate-EDTA) (10X)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Boric acid