Learn More
Thermo Scientific™ MgCl2 (chlorure de magnésium) (25 mM)
Code produit 10690471 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 x 1,25 ml
Conditionnement:
4 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10690471 4 x 1,25 ml 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10690471 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R0971
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ajustez les concentrations en magnésium pour optimiser vos réactions PCR et enzymatiques avec la solution de MgCl2 à 25 mM de Thermo Scientific™.
Le 25 mM MgCl2 est une solution aqueuse de chlorure de magnésium filtré par membrane de 0,22 μm, utilisée pour l’optimisation de la concentration en ions magnésium dans la PCR avec l’ADN polymérase Taq, l’ADN polymérase DreamTaq, l’ADN polymérase Maxima Hot Start Taq, l’ADN polymérase TrueStart Hot Start Taq, le mélange enzymatique pour la PCR longue, et l’ADN polymérase Phire Hot Start II.
Points clés
  • Exempt d’endodésoxyribonucléases, d’exodésoxyribonucléases, de ribonucléases et de phosphatases
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorure de magnésium
Contenu et stockage Contenu :
• 4 x 1,25 ml de 25 mM MgCl2
À conserver à -20°C.
Concentration 25 mM
À utiliser avec (application) Hot-start PCR
Type de produit MgCl2 (chlorure de magnésium)
Quantité 4 x 1,25 ml
Conditions d’expédition Wet or Dry Ice
Forme Liquide