Learn More
Thermo Scientific™ Solution d’acétate de sodium (3 M), pH 5,2
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
La solution d’acétate de sodium 3M, pH 5.2 est une solution d’acétate de sodium exempte de nucléase, stérile et filtrée par membrane de 0,22 μm. Cette solution est habituellement utilisée pour la précipitation d’ADN et d’ARN.
Recommandé dans les cas suivants :
Précipitations de l’ADN ; précipitation de l’ARN.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Acétate de sodium |
| Type de produit | Solution d’acétate de sodium |
| Quantité | 5 x 1 mL |
| Forme | Liquide |