Description
L’acide 5-fluoroorotique est une levure contenant un gène URA3 actif (Ura+) qui convertit 5-FOA en fluorodésoxyuridine, toxique pour les cellules (voir le schéma ci-dessous). Les souches de levure portant une mutation du gène URA3 se développent en présence du 5-FOA si le milieu est complété d’uracil. Le 5-FOA est fréquemment utilisé dans les expériences avec Saccharomyces cerevisiae (URA3), Schizosaccharomyces pombe (URA4 et URA5), Candida albicans (URA3) et E. coli (pyrF).
Recommandé dans les cas suivants :
Détection de l’expression du gène URA3 dans les levures ; construction de bibliothèques de levures à deux hybrides (1) ; autres domaines de la génétique des levures y compris le remplacement génique, l’analyse des éléments génétiques transposables et l’identification du des mutations génétiques.
Remarque :
Faible solubilité dans l’eau. La solubilité dans le diméthylsulfoxyde est supérieure à 150 mg / ml. Il est recommande de préparer une solution de 100 mg / ml de diméthylsulfoxyde.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Acide 5-fluoro-orotique |
| Type de produit | Acide 5-fluoro-orotique |
| Quantité | 1 g |
| Forme | Poudre |
Safety and Handling
- 5-Fluoroorotic acid monohydrate
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: 5-Fluoroorotic acidmonohydrate