Learn More
Thermo Scientific™ Tampon TAE (Tris-acétate-EDTA) (50X)
Code produit 10399519 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 l
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10399519 1 l 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10399519 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur B49
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Optimisez l’électrophorèse de l’ADN génomique et de l’ADN superenroulé de grande taille dans les gels d’agarose et de polyacrylamide avec le tampon TAE 50X Thermo Scientific™ (Tris-acétate-EDTA).
Utilisez le tampon Thermo Scientific 50X TAE (Tris-acétate-EDTA) pour l’électrophorèse des acides nucléiques dans les gels d’agarose et de polyacrylamide. Vous pouvez utiliser ce tampon pour l’ADN génomique et l’ADN surenroulé, à la fois comme tampon de migration et comme tampon pour la préparation du gel.
Recommandations d’utilisation
  • Utilisez un 1X TAE frais pour le gel et pour le cycle d’électrophorèse
  • Pour préparer le tampon 1X TAE, ajoutez 20 ml de tampon 50X TAE à 980 ml d’eau déionisée et mélangez bien
Contrôle de la qualité
  • L’absence d’endodésoxyribonucléases, d’exo-désoxyribonucléases et de ribonucléases a été confirmée par des tests de qualité appropriés.
Composition de 1X
  • 40 mM de Tris
  • 20 mM d’acide acétique
  • 1 mM d’EDTA
  • pHof 50X TAE: 8,4
Recommandé dans les cas suivants :
Électrophorèse des acides nucléiques sur gels d’agarose et de polyacrylamide ; s’utilise à la fois comme tampon de migration et comme tampon pour la préparation du gel ; filtré au travers d’une membrane de 0,22 μm ; recommandé pour une résolution de fragments d’ARN et d’ADN I.
Remarque :
Le tampon TAE a une capacité de tampon relativement faible, par conséquent le remplacement périodique du tampon pendant l’électrophorèse prolongée est recommandé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 50X
Quantité 1 l
Type de produit Tampon TAE
compliance-icons
Identifiant produit
  • TAE Buffer (Tris-acetate-EDTA) (50X)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: acetic acid