Learn More
Thermo Scientific™ Colorant de charge d’ADN et solution SDS (6X)
Code produit 11571575 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 1 mL
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11571575 5 x 1 mL 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11571575 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R1151
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Effectuez une analyse de gel d’agarose d’échantillons d’ADN contenant des quantités élevées de protéines de liaison d’ADN, avec ce colorant chargé par l’ADN contenant du SDS.
La solution SDS de colorant de charge d’ADN 6X est recommandée pour l’analyse sur gel d’agarose d’échantillons d’ADN contenant de grandes quantités de protéines de liaison à l’ADN. La présence du SDS élimine les interactions entre l’ADN et les protéines, et empêche les retards sur gel. La forte concentration d’EDTA protège l’ADN de la dégradation par nucléases dépendantes du métal.
Points clés
  • Le SDS à 1 % élimine les interactions entre l’ADN et les protéines, empêche l’apparition de bandes supplémentaires due à l’hybridation de molécules d’ADN avec des extrémités cohésives.
  • L’EDTA de 100 mM inhibe les nucléases dépendantes du métal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 6X
Compatibilité du gel Gels d’acrylamide, gels d’agarose
Marqueur ou colorant Bleu de bromophénol, Xylène Cyanol FF (XCFF)
Type de produit Colorant de charge d’ADN X et solution SDS
Quantité 5 x 1 mL